Imprimer
2-Chloro-3-nitropyridine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
109730250 109731000
ACRO109730250EA 119 EUR
ACRO109730250 ACRO109731000
2-Chloro-3-nitropyridine 99+%
2-Chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…103 °C
Point éclair: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006232
Numéro CAS: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 103 °C
HPLC ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %