Imprimer
3,5-Dichloropyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L03380.14 L03380.22
L03380.14EA 48.5 EUR
L03380.14 L03380.22
3,5-Dichloropyridine ≥98%
3,5-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 2457-47-8 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Flash Point: 74°(165°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 1973 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006376
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: 63…67 °C
Densité: 1,39
Point éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006376
Numéro CAS: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III