Imprimer
2,6-Dichloropyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11364.0E A11364.22 A11364.36
A11364.0EEA 704 EUR
A11364.0E A11364.22 A11364.36
2,6-Dichloropyridine ≥98%
2,6-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 2402-78-0 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Odour: Unpleasant Melting Point: 84-88° Boiling Point: 211° Beilstein Reference: 108664 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006244
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006244
Numéro CAS: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III