Imprimer
2,5-Dichloropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
186140050 186140250 186141000
ACRO186140050EA 56.6 EUR
ACRO186140050 ACRO186140250 ACRO186141000
2,5-Dichloropyridine 98%
2,5-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 190…191 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Point éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006239
Numéro CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH 28.1 to 29.5 % (citric acid dry substance)