Imprimer

2,3-Dichloropyridine ≥99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

A12241.06 A12241.14 A12241.22
A12241.06EA 49 EUR
A12241.06 A12241.14 A12241.22
2,3-Dichloropyridine ≥99%
2,3-Dichloropyridine

Purity: 99% CAS No.: 2402-77-9 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Odour: Unpleasant Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 109811 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006229

Formule: C₅H₃Cl₂N
Poids moléculaire: 147.99 g/mol
Point d'ébullition: 202.5…203.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006229
Numéro CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR