Imprimer
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
365940050 365940250
ACRO365940050EA 58.7 EUR
ACRO365940050 ACRO365940250
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
Point de fusion: 112…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00691506
Numéro CAS: 223463-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %