3-Bromopyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 626-55-1
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5700
Odour: Characteristic
Melting Point: -27°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 105880
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006373
Formule:
C₅H₄BrN Point d'ébullition: 172…174 °C Point de fusion: –27 °C Densité: 1,617 Point éclair: 72 °C (181 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006373 Numéro CAS: 626-55-1 EINECS: 210-952-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |