3-Bromopyridine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₄BrN Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa) Point de fusion: –27 °C Densité: 1,64 g/cm³ Point éclair: 51 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006373 Numéro CAS: 626-55-1 EINECS: 210-952-0 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5680 to 1.5720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.005 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 2 % Ethanol |
Wavelength at 1 A.U. | ≤205 nm |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |