2,5-Dibromopyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 624-28-2
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 92-96°
Boiling Point: 249°
MDL No.: MFCD00006221
Formule:
C₅H₃Br₂N Point d'ébullition: 249 °C Point de fusion: 92…96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006221 Numéro CAS: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 |