Imprimer
2,5-Dibromopyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
112900100 112900500
ACRO112900100EA 50.9 EUR
ACRO112900100 ACRO112900500
2,5-Dibromopyridine 97%
2,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Point d'ébullition: 234…235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006221
Numéro CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %