Tétrahydrofuranne, Wasser_0,003 99,9 Stabilised
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
THF
Stabilisation:
250 ppm BHT
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formule:
C₄H₈O Poids moléculaire: 72.11 g/mol Point d'ébullition: 66 Point de fusion: –108,5 °C Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –21.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005356 Numéro CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3 II REACH: 05-2114615188-48 Indice Merck: 12,09351 |
|
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,9 % |
Acidité | Max. 0,0005 meq/g |
Résidu à l'évaporation | Max. 5 ppm |
Eau | Max. 30 ppm |