Imprimer
Tétrahydrofuranne ≥99.9% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): THF
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
28559.320EA 376 EUR
28559.320 28559.290
Tétrahydrofuranne ≥99.9% non stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Tétrahydrofuranne
N'étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.
Formule: C₄H₈O
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 66
Point de fusion: –108,5 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Indice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) ≥ 99.9 %
Identification (IR) Conforms
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Peroxides (as H₂O₂) ≤ 50 ppm
Water ≤ 0.02 %
Transmittance (218 nm) ≥ 30 %
Transmittance (230 nm) ≥ 40 %
Transmittance (240 nm) ≥ 60 %
Transmittance (250 nm) ≥ 70 %
Transmittance (260 nm) ≥ 80 %
Transmittance (280 nm) ≥ 96 %
Transmittance (300 nm) ≥ 98 %
Filtered through 0.2 μm Confirmed