Imprimer
Flacons en EPA col fileté, Chromacol™
Fournisseur: CHROMACOL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20-EPAVCSA 20-EPAVCS-PC 40-EPAVCS-PC 60-EPAVCS
CRMA20-EPAVCSAEA 121 EUR
CRMA20-EPAVCSA CRMA20-EPAVCS-PC CRMA40-EPAVCS-PC CRMA60-EPAVCS
Flacons en EPA col fileté, Chromacol™
Fioles
Flacons en EPA de niveau 100: Ils sont traités et conditionnés selon un système de gestion de la qualité certifié ISO strict de la même manière que les produits de niveau 300. Les produits de niveau 100 ne sont pas certifiés ou pré-nettoyés. Chaque boîte de produit est étiquetée et gardée sous scellé pour assurer la fiabilité de la chaîne de contrôle. Ces kits pratiques sont recommandés pour un échantillonnage séparé dans l'eau selon les « directives d'établissement de procédures de test pour l'analyse des polluants » EPA 40 CFR 136 et les « Règlementations nationales temporaires sur l'eau potable : contrôle des trihalométhanes dans l'eau potable » EPA 40 CFR 141.
Flacons pré-nettoyés niveau 200: Traités et conditionnés selon un système de gestion de la qualité certifié ISO strict de la même manière que les produits de niveau 300. Les produits de niveau 200 ne sont pas certifiés. Chaque boîte de produit est étiquetée et gardée sous scellé pour assurer la fiabilité de la chaîne de contrôle.
Flacons certifiés pré-nettoyés niveau 300: Laboratoire certifié conforme aux normes américaines EPA « Super funds » conformément à la dernière édition des spécifications EPA et de la directive sur les collecteurs d'échantillons gratuits pour polluants. Le certificat d'analyses de niveau 300 est appuyé par les données de laboratoire validables générées par une partie et assure une traçabilité totale à travers le processus de production. Chaque boîte de produit de niveau 300 contient un certificat d'analyse et est gardée sous scellé pour assurer la fiabilité de la chaîne de contrôle.
Laboratory certified to meet U.S. EPA Super Fund Standards in accordance with the latest edition of EPA's Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers. The Level 300 Certificate of Analysis is backed by third-party-generated validatable laboratory data and provides complete traceability through the production process. Every case of Level 300 product contains a Certificate of Analysis and is custody sealed to ensure reliable chain of-custody.