1-Méthylnaphtalène 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₀ Point d'ébullition: 240…243 °C (760 mmHg) Point de fusion: –22 °C Densité: 1,02 g/cm³ Point éclair: 82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004034 Numéro CAS: 90-12-0 EINECS: 201-966-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6100 to 1.6180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...