Naphtalène 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₈ Point d'ébullition: 218 °C (760 mmHg) Point de fusion: 79…82 °C Densité: 0,99 g/cm³ Point éclair: 78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001742 Numéro CAS: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1,III Indice Merck: 12,06457 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes or tablets or balls |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 82 °C |
GC | ≥98.5 % |