Imprimer
Kit de réparation
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
701964 701965 701966 701967 701968
612-5381EA 84.9 EUR
612-5381 612-5382 612-5383 612-5384 612-5385
Kit de réparation
Sets d'outils
Ce kit comprend 1 clé Allen, 1 tige de piston avec joint en PTFE Transferpettor™ positionné (pour des capacités ≥20 µl), 1 jauge d'étalonnage, 1 tournevis, 3 disques de serrage, 1 vis de fixation, 3 joints en PTFE Transferpettor™, 1 bloc de montage (pour des capacités ≥20 µl).