Imprimer
Tiges de piston pour pipette Transferpettor
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
701928 701932 701934 701938 701936 701930
612-5330EA 83.4 EUR
612-5330 612-3349 BRND701934 BRND701938 BRND701936 BRND701930
Tiges de piston pour pipette Transferpettor
Pipettes Pipetteurs
Tiges de piston avec joint, pour des capacités allant de 1 à 200 µl.
Informations de commande: 3 unités par emballage.