Imprimer
2-Naphtol 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): β-Naphtol
180821000 180825000 180820010 180820025
ACRO180821000EA 55.8 EUR
ACRO180821000 ACRO180825000 ACRO180820010 ACRO180820025
2-Naphtol 99+%
2-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
Point d'ébullition: 285…286 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 120…124 °C
Densité: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004067
Numéro CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,06471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥99.0 %