Imprimer
Boîtes de Petri, Sterilin®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Sterilin®
391-0539EA 468 EUR
391-0539 391-0541 391-2015 391-0445 391-2016 SLIN101VR20/C 391-0540
Boîtes de Petri, Sterilin®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Non cytotoxiques, en PS vierge. Les boîtes de Petri standard de 90 mm sont utilisées par les microbiologistes pour la culture des micro-organismes en milieux solides. Les boîtes avec trois ergots facilitent l'échange gazeux et sont idéales pour les travaux à court terme. Les boîtes avec ergot unique limitent l'échange gazeux, minimisent l'évaporation ainsi que la déshydratation et conviennent parfaitement aux travaux à long terme. Les boîtes sans ergot sont les plus appropriées pour les travaux anaérobies et à long terme.
  • Les boites avec finition miroir assurent une grande clarté optique
  • Disponibles selon fabrication avec procédé aseptique ou stérilisation finale par irradiation aux rayons gamma
  • Parfaitement compatibles avec les automates de distribution
  • Disponibles avec un ergot, trois ergots ou sans ergot
Fabriquées et testées conformément à la norme EN ISO 24998:2008 concernant les boîtes de Petri et comprenant des contrôles de dimensions stricts.
Les dimensions sont indiquées pour la base du Ø extérieur et la hauteur extérieure (en mm).
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific™ Sterilin™ standard 90 mm Petri dishes. These shallow dishes maximise incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality. Not available in America.