Ces pH-mètres économiques, robustes et étanches sont fournis dans des kits complets prêts à l'emploi qui intègrent une mallette de transport robuste, une électrode et un capteur de température avec différentes longueurs de câble et tampons.
- Boîtier étanche IP 67, grand affichage et clavier facile d'emploi
- Compensation automatique ou manuelle de la température
- Possibilité de consultation de 50 ou 250 jeux de données en mémoire
- Durée d'autonomie de la batterie de 1000 heures ; fonction d'arrêt automatique (après 30 minutes d'inactivité)
- Reconnaissance du décalage des électrodes ; verrouillage automatique et maintien des résultats sur l'affichage
Fonctions supplémentaires du pH 110 M :
- Capacité de mémoire étendue (250 jeux de données)
- Port USB étanche pour transférer les données vers un PC (aucun logiciel requis)
- Horloge en temps réel pour les données sauvegardées
- Rappel d'étalonnage (réglable entre 0 et 60 jours)
Conçus pour des mesures rapides et précises avec diverses applications industrielles, en laboratoire, ou sur le terrain.
Garantie : 3 ans pour les instruments et 6 mois pour les électrodes/sondes/câbles
Informations de commande: Conditionnement dans une mallette de transport avec câble de 1 m ou 4 m, capteur de pH/température (°C) et tampons d'étalonnage (4,01/7,00/10,00).