Imprimer
1-Naphtol 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Naphtol
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 38.7 EUR
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naphtol 99+%
1-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
Point d'ébullition: 278…280 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 95…97 °C
Densité: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003930
Numéro CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,06409
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %