Imprimer
1,4-Diméthoxynaphtalène 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14095.03 A14095.06 A14095.14
A14095.03EA 90.6 EUR
A14095.03 A14095.06 A14095.14
1,4-Diméthoxynaphtalène 96%
1,4-Diméthoxynaphtalène
Purity: 96% CAS No.: 10075-62-4 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: 84-85° Beilstein Reference: 2048082
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052378
Numéro CAS: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2