Imprimer
2-Bromonaphtalène 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
179710050 179710250 179711000
ACRO179710050EA 49.7 EUR
ACRO179710050 ACRO179710250 ACRO179711000
2-Bromonaphtalène 99%
2-Bromonaphtalène
Formule: C₁₀H₇Br
Point d'ébullition: 281…282 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1,605 g/cm³ (0 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004051
Numéro CAS: 580-13-2
EINECS: 209-452-5
Indice Merck: 13,01411
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %