Imprimer
Acide osmique 99.8% (≥74.4% Os) (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Osmium (VIII) oxyde, Tétraoxyde d'osmium
12103.03 12103.48
12103.03EA 286 EUR
12103.03 12103.48
Acide osmique 99.8% (≥74.4% Os) (base métaux)
Acide osmique
Purity: 99.8% CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Crystalline Odour: Like chlorine Boiling Point: 130° Solubility: Soluble in chloroform, alcohol and ethers Merck Reference: 14,6893 UN No.: 2471 MDL No.: MFCD00011150
Oxidation, catalyst in Sharpless dihydroxylations
Formule: O₄Os
Poids moléculaire: 254.23 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C
Point de fusion: 40.6 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 14,6893