Acide osmique 99.9+% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Osmium (VIII) oxyde, Tétraoxyde d'osmium
Formule:
O₄Os Point d'ébullition: 130 °C (760 mmHg) Point de fusion: 40…42 °C Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011150 Numéro CAS: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 2471 ADR: 6.1,I Indice Merck: 13,06962 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystals |
Melting point | 40 to 42°C |
Heavy metals | ≤0.005 % |
Solubility | Passes test |
Purity | ≥99.90 % (Metal purity) |
Non-volatile matter | ≤0.2 % |
Osmium (Os) | 74.2 to 75.4 % |
Ruthenium (Ru) | ≤0.01 % |