Imprimer
Disulfure de rhénium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Rhénium (IV) sulfure, Sulfure de rhénium (IV)
89482.04 89482.09
89482.04EA 438 EUR
89482.04 89482.09
Disulfure de rhénium ≥99%
Disulfure de rhénium
Purity: 99% CAS No.: 12038-63-0 Molecular Formula: ReS2 Formula Weight: 250.33 Physical Form: Powder Density: 7.506 MDL No.: MFCD00016307
Formule: ReS₂
Densité: 7,506
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016307
Numéro CAS: 12038-63-0
EINECS: 234-878-3