Imprimer
Trichlorure de rhénium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13230.01 13230.03
13230.01EA 207 EUR
13230.01 13230.03
Trichlorure de rhénium
Trichlorure de rhénium
CAS No.: 13569-63-6 Molecular Formula: ReCl3 Formula Weight: 292.56 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011196
Formule: Cl₃Re
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011196
Numéro CAS: 13569-63-6
EINECS: 236-987-1