Imprimer
Diséléniure de molybdène ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13112.06 13112.14
13112.06EA 117 EUR
13112.06 13112.14
Diséléniure de molybdène ≥99.9% (base métaux)
Diséléniure de molybdène
Purity: 99.9% CAS No.: 12058-18-3 Molecular Formula: MoSe2 Formula Weight: 253.87 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00014216
Formule: MoSe₂
Point de fusion: >1200 °C
Densité: 6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014216
Numéro CAS: 12058-18-3
EINECS: 235-027-9
UN: 3077
ADR: 9,III