Chrome (VI) oxyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
CrO₃ Point de fusion: 195 °C Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010952 Numéro CAS: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1 (6.1, 8),II REACH: 01-2119458868-17 Indice Merck: 13,02256 |
Résultats des tests de spécification
Hill Formula | CrO₃ |
Molar Mass | 99.99 g/mol |
Density | 2.7 g/cm³ (20 °C) |
Melting Point | 197 °C |
pH value |
|
Bulk density | 900 kg/m³ |
Solubility | 1854 g/l (20 °C) |
Storage class | 5.1A Strongly oxidizing hazardous materials |
WGK | WGK 3 highly water endangering |
R Phrase | R 45-46- 9-24/25-26-35-42/43-48/23-50/53-62 |
S Phrase | S 53-45-60-61 |