Chrome (VI) oxyde ≥99.9% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trioxyde de chrome, Anhydride chromique
Purity: 99.9%
CAS No.: 1333-82-0
Molecular Formula: CrO3
Formula Weight: 99.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark red
Melting Point: 196°
Boiling Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,2235
UN No.: 1463
MDL No.: MFCD00010952
Formule:
CrO₃ Poids moléculaire: 99.99 g/mol Point d'ébullition: 250 °C (déc.) Point de fusion: 196 °C Densité: 2.7 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010952 Numéro CAS: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119458868-17 Indice Merck: 14,2235 |