Imprimer
Chrome (VI) oxyde 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
405230025 405235000 405230010
ACRO405230025EA 510 EUR
ACRO405230025 ACRO405235000 ACRO405230010
Chrome (VI) oxyde 98+% ACS
Chrome (VI) oxyde
Formule: CrO₃
Point de fusion: 196 °C
Densité: 2,7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010952
Numéro CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Indice Merck: 13,02256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to purple Powder, crystals or granules
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Barium (Ba) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 %