Imprimer
Chrome (VI) oxyde 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trioxyde de chrome, Anhydride chromique
196610010 196610250 196612500 196610025
ACRO196610010EA 231 EUR
ACRO196610010 ACRO196610250 ACRO196612500 ACRO196610025
Chrome (VI) oxyde 99.5%
Chrome (VI) oxyde
Formule: CrO₃
Poids moléculaire: 99.99 g/mol
Point de fusion: 196 °C
Densité: 2.7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010952
Numéro CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119458868-17
Indice Merck: 13,02256
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to purple Crystals or granules
Titration Iodometric ≥99.4 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm