Imprimer
Chrome (III) oxyde ≥99.97% (base métaux), en poudre, Puratronic® -22 Mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chromic oxide
10688.06 10688.14 10688.22 10688.36
10688.06EA 78.7 EUR
10688.06 10688.14 10688.22 10688.36
Chrome (III) oxyde ≥99.97% (base métaux), en poudre, Puratronic® -22 Mesh
Chrome (III) oxyde
Purity: 99.97% CAS No.: 1308-38-9 Molecular Formula: Cr2O3 Formula Weight: 151.99 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 5.22 Refractive Index: 2.551 Appearance: Pale to dark green Odour: Odourless Melting Point: 2435° Boiling Point: 3000° Merck Reference: 14,2234 MDL No.: MFCD00010949
Formule: Cr₂O₃
Poids moléculaire: 151.99 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C
Point de fusion: 2435
Densité: 5.22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010949
Numéro CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Indice Merck: 14,2234