Imprimer
Chrome (III) oxyde 99%, poudre amorphe
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chromic oxide
192085000 192080025
ACRO192085000EA 85.2 EUR
ACRO192085000 ACRO192080025
Chrome (III) oxyde 99%, poudre amorphe
Chrome (III) oxyde
Formule: Cr₂O₃
Poids moléculaire: 151.99 g/mol
Point d'ébullition: 4000 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2435 °C
Densité: 5.21 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010949
Numéro CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Indice Merck: 13,02247
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Powder
Assay ≥98.5 %
Additional info tamped apparent density (g/ml): 1.0 to 1.3
pH 5 to 7
Loss on heating ≤0.4 % (1000°C, 0.5 h)