Imprimer
Diséléniure de niobium ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Niobium(IV) selenide
13101.09 13101.18
13101.09EA 120 EUR
13101.09 13101.18
Diséléniure de niobium ≥99.8% (base métaux)
Diséléniure de niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 12034-77-4 Molecular Formula: NbSe2 Formula Weight: 250.83 Physical Form: 5 Micron Powder Odour: Odourless UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016228
Formule: NbSe₂
Poids moléculaire: 250.83 g/mol
Point de fusion: >1300 °C
Densité: 6.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016228
Numéro CAS: 12034-77-4
EINECS: 234-811-8
UN: 3283
ADR: 6.1 III