Imprimer
Ditellurure d'hafnium ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hafnium telluride
39223.03 39223.06
39223.03EA 155 EUR
39223.03 39223.06
Ditellurure d'hafnium ≥99.5% (base métaux)
Ditellurure d'hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 39082-23-0 Molecular Formula: HfTe2 Formula Weight: 433.69 Physical Form: -325 Mesh Powder
Formule: HfTe₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049947
Numéro CAS: 39082-23-0
EINECS: 254-280-6