Imprimer
Dioxyde de zirconium ≥99.978% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11141.14 11141.22 11141.36
11141.14EA 304 EUR
11141.14 11141.22 11141.36
Dioxyde de zirconium ≥99.978% (base métaux), Puratronic®
Dioxyde de zirconium
Purity: 99.978% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: O2Zr Formula Weight: 123.22 Physical Form: Powder Density: 5.89 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Formule: ZrO₂
Point d'ébullition: ∼5000 °C
Point de fusion: ∼2700 °C
Densité: 5,89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Indice Merck: 14,10180