Imprimer
Nitrure de zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf) (max. 3% Hf)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12138.14 12138.22
12138.14EA 202 EUR
12138.14 12138.22
Nitrure de zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf) (max. 3% Hf)
Nitrure de zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 25658-42-8 Molecular Formula: NZr Formula Weight: 105.23 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.09 Appearance: Yellow-brown Odour: Odourless Melting Point: 2980° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049642
Formule: NZr
Poids moléculaire: 105.23 g/mol
Point de fusion: 2980
Densité: 7.09
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049642
Numéro CAS: 25658-42-8
EINECS: 247-166-2
UN: 3178
ADR: 4.1 III