Imprimer
Tétrafluorure de zirconium 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zirconium (IV) fluoride
299790250 299791000
ACRO299790250EA 120 EUR
ACRO299790250 ACRO299791000
Tétrafluorure de zirconium 99.5%
Tétrafluorure de zirconium
Formule: F₄Zr
Poids moléculaire: 167.22 g/mol
Point d'ébullition: 905 °C
Point de fusion: 640 °C
Numéro MDL: MFCD00011307
Numéro CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,10308
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %