Imprimer
Tétrachlorure de zirconium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zirconium (IV) chlorure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08913.0005 8.08913.0250 8.08913.1000 8.08913.5000
8.08913.0005EA 47.2 EUR
8.08913.0005 8.08913.0250 8.08913.1000 8.08913.5000
Tétrachlorure de zirconium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrachlorure de zirconium
Formule: Cl₄Zr
Point d'ébullition: 3577 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 437 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011306
Numéro CAS: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,10307
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 437 °C
Molar Mass 233.04 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (190 °C)
Density 2.80 g/cm3 (15 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)