Imprimer
Tétrachlorure de zirconium, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zirconium (IV) chlorure
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 65.6 EUR
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Tétrachlorure de zirconium, anhydre 98%
Tétrachlorure de zirconium
Formule: Cl₄Zr
Point d'ébullition: 3577 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 437 °C (subl.)
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011306
Numéro CAS: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,10307
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm