Imprimer
Tellurure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
14367.06 14367.14
14367.06EA 78.2 EUR
14367.06 14367.14
Tellurure de cadmium ≥99.999% (base métaux)
Tellurure de cadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 1306-25-8 Molecular Formula: CdTe Formula Weight: 240.00 Physical Form: -325 Mesh Polycrystalline Powder Density: 6.20 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1041° Solubility: Insoluble in water and acids except HNO3 in which it is soluble with decomposition Merck Reference: 14,1629 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00015998
Semiconductors, phosphors
Formule: CdTe
Point de fusion: 1041 °C
Densité: 6,20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015998
Numéro CAS: 1306-25-8
EINECS: 215-149-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,1629