Imprimer
Séléniure de zinc ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13241.18 13241.30
13241.18EA 157 EUR
13241.18 13241.30
Séléniure de zinc ≥99.995% (base métaux)
Séléniure de zinc
Purity: 99.995% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: 3-12mm Lump Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Formule: SeZn
Point de fusion: >1100 °C
Densité: 5,42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011296
Numéro CAS: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,10156