Imprimer
Séléniure de mercure ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercure (II) séléniure
12832.03 12832.06
12832.03EA 104 EUR
12832.03 12832.06
Séléniure de mercure ≥99.999% (base métaux)
Séléniure de mercure
Purity: 99.999% CAS No.: 20601-83-6 Molecular Formula: HgSe Formula Weight: 279.55 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 8.21 Appearance: Gray Odour: Odourless Melting Point: subl. UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00049743
Formule: HgSe
Poids moléculaire: 279.55 g/mol
Point de fusion: 998 (subl.)
Densité: 8.21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049743
Numéro CAS: 20601-83-6
EINECS: 243-910-5
UN: 2025
ADR: 6.1 II