Imprimer
Zinc oxyde, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
1.08846.9029 1.08846.1000
1.08846.9029EA 0 EUR
1.08846.9029 1.08846.1000
Zinc oxyde, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Zinc oxyde
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Indice Merck: 13,10200