Imprimer
Zinc oxyde lourd 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
A16188.0B A16188.0I
A16188.0BEA 81.8 EUR
A16188.0B A16188.0I
Zinc oxyde lourd 98%
Zinc oxyde
Purity: 98% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5,606
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Indice Merck: 14,10147