Imprimer
Zinc oxyde ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
44263.30 44263.A1 44263.A7
44263.30EA 55.8 EUR
44263.30 44263.A1 44263.A7
Zinc oxyde ≥99.9% (base métaux)
Zinc oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 5.606 Melting Point: 1975° Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5,606
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Indice Merck: 14,10147