Tellurure de dicuivre ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12019-52-2
Molecular Formula: Cu2Te
Formula Weight: 254.68
Physical Form: 3mm & down Pieces
Density: 7.27
Refractive Index: 1.45
Appearance: Blue-black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049727
Formule:
Cu₂Te Point de fusion: 1125 °C Densité: 7,27 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049727 Numéro CAS: 12019-52-2 EINECS: 234-646-1 |