Séléniure de cuivre ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Copper(II) selenide
Purity: 99.5%
CAS No.: 1317-41-5
Molecular Formula: CuSe
Formula Weight: 142.50
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 6.0-6.6
Melting Point: 550° dec.
Solubility: Soluble in HCl with H2Se evolution, in H2SO4 with SO2 evolution. Oxidized to CuSeO3 by HNO3
Merck Reference: 14,2651
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016058
In semiconductors, as catalyst in Kjeldahl digestion
Formule:
CuSe Poids moléculaire: 142.51 g/mol Point de fusion: 550 °C (déc.) Densité: 6.0…6.6 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016058 Numéro CAS: 1317-41-5 EINECS: 215-272-8 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,2651 |