Imprimer
Argent(II) oxyde ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Argent oxyde
42577.03 42577.06 42577.14 42577.49
42577.03EA 40.2 EUR
42577.03 42577.06 42577.14 42577.49
Argent(II) oxyde ≥99.99% (base métaux)
Argent(II) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 20667-12-3 Molecular Formula: Ag2O Formula Weight: 231.74 Physical Form: Powder Density: 7.2 Appearance: Dark brown Odour: Odourless Melting Point: 230° dec. Merck Reference: 14,8521 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003404
Formule: Ag₂O
Poids moléculaire: 231.74 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Densité: 7.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003404
Numéro CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,8521